Få mere at vide
Hughes Dobbelt dyse håndholdt øjen-/ansigts-/kropsvask
Artikelnummer. 17782338
Skift visning
Farve:
Rød
Artikelnummer. Farve
17782338 Rød
1 options
Artikelnummer. 17782338 Leverandør Hughes Leverandørnr. HEWS5022RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4415.25 DKK
    2636.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 1778.62 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
En vægmonteret, håndholdt øjen-, ansigts- og kropsvask med to dyser. Udviklet til at passe til farlige miljøer, hvor der er risiko for mindre spild af kemikalier eller farlige stoffer.
  • En vægmonteret, håndholdt øjen-, ansigts- og kropsvask med to dyser
  • Udviklet til at passe til farlige miljøer, hvor der er risiko for mindre spild af kemikalier eller farlige stoffer
  • 5 m forstærket slange gør disse håndholdte enheder særligt anvendelige til behandling af handicappede personale
  • Låse-aktiveringsknappen for brugervenlighed opfylder europæiske og internationale standarder
  • Monteret med støvdæksler, en kontraventil og en flowregulator
Tekniske data
Farve Rød
Højde (metrisk) 20 cm
Produkttype Kombinerede øjen-, ansigts- og kropsvaskestationer
Bredde (metrisk) 18 cm