Få mere at vide
Thermo Scientific™ Enkelt nanoViper™ og dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9490007 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
500 mm
750 mm
Produktlinje:
Dobbelt nanoViper
Enkelt nanoViper
Artikelnummer. 17447583
Brand: Thermo Scientific™ DNV75150PN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver med Thermo Scientific™ Dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler.
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver med Thermo Scientific™ Enkelt nanoViper™ og dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler. Disse søjler har fleksible tilslutningsmuligheder, høj reproducerbarhed og fremragende separationsydelse. Vores PepMap Neo-søjler er pakket til højere tryk og giver 1500 bar trykkapacitet, forbedret kolonne-til-søjle-konsistens og øget effektivitet. Søjlemediet er fremstillet og udvalgt efter strenge standarder og pakket ved højt tryk, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri, opløsning og kolonne-til-søjle-reproducerbarhed, der giver dig mulighed for pålideligt at opnå større prøvedækning.
Fordele ved PepMap Neo kolonner
  • Strålende tilslutningsmuligheder— Dobbelt nanoViper™ kolonner forbindes med lethed.
  • Strålende reproducerbarhed— Præcise fremstillingsprotokoller til pakkemedier forbedrer kolonne-til-søjle-konsistensen til reproducerbar analyse hver dag.
  • Strålende adskillelse— Pakning med ultrahøjt tryk øger kolonneeffektiviteten, så du kan køre ved op til 1500 bar for forbedret topsymmetri og opløsning, hvilket giver højere prøvekapacitet for mere prøveindsigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, dobbelt nanoViper™
Diameter (metrisk) 75μ m
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 22.000 psi (1500 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m2 /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Dobbelt nanoViper
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Oversigt Dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo 2μ m C18 75μ m X 150 mm
Til brug med (applikation) Peptidkortlægning, LC-MS