Få mere at vide
Thermo Scientific™ Enkelt nanoViper™ og dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver med Thermo Scientific™ Enkelt nanoViper™ og dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler. Disse søjler har fleksible tilslutningsmuligheder, høj reproducerbarhed og fremragende separationsydelse. Vores PepMap Neo-søjler er pakket til højere tryk og giver 1500 bar trykkapacitet, forbedret kolonne-til-søjle-konsistens og øget effektivitet. Søjlemediet er fremstillet og udvalgt efter strenge standarder og pakket ved højt tryk, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri, opløsning og kolonne-til-søjle-reproducerbarhed, der giver dig mulighed for pålideligt at opnå større prøvedækning.
Fordele ved PepMap Neo kolonner
- Strålende tilslutningsmuligheder— Dobbelt nanoViper™ kolonner forbindes med lethed.
- Strålende reproducerbarhed— Præcise fremstillingsprotokoller til pakkemedier forbedrer kolonne-til-søjle-konsistensen til reproducerbar analyse hver dag.
- Strålende adskillelse— Pakning med ultrahøjt tryk øger kolonneeffektiviteten, så du kan køre ved op til 1500 bar for forbedret topsymmetri og opløsning, hvilket giver højere prøvekapacitet for mere prøveindsigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne, dobbelt nanoViper™ |
| Diameter (metrisk) | 75μ m |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Maks. Tryk | 22.000 psi (1500 bar) |
| Partikelstørrelse | 2μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 450 m2 /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |