Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dobbeltlagsbakke til Digital Platform Rocker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dimensioner (L x B):
338 x 299 x 19 mm
Beskrivelse
Dobbelt platform rummer flere prøver, samtidig med at den giver ensartet gyngende bevægelse og nemme vinkeljusteringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Metal |
| Dimensioner (L x B) | 338 x 299 x 19 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 338 x 299 x 19 mm |
| Til brug med (applikation) | 88882148, 88882102, 88882103, Forskellige størrelser af rør, kolbe, flaskegynge |
| Til brug med (udstyr) | Digital Platform Rocker 120V (8888201) eller Digital Platform Rocker 230V (88882014) |