Få mere at vide
Fisherbrand™ Dobbeltendet PTFE rørestang
Artikelnummer. 10062719 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
35 mm
55 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
Farve:
Blå
Gul
Hvid / Almindelig
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10062719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Disse magnetiske PTFE-omrørestænger har dobbelt padle-virkning for at give effektiv omrøring plus høj stabilitet.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Dobbelt padle-handling giver effektiv omrøring plus høj stabilitet
  • Fås i almindelig eller farvekodet
  • Autoklaverbar
Bemærk: Farvede PTFE-belægninger er ikke så inaktive som almindelig PTFE.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Gul
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 35 mm
Mængde 1/stk.