Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Dobbelte elastiske polypropylen clips i vægdispenser
Artikelnummer. 17790129 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Sort
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17790129 Sort
17700139 Blå
17710139 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17790129 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.111BLACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00 DKK
    66.36 DKK / Pakke med 250
    Spare 3.64 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Disse dobbelte elastiske clips-hætter kommer i vægmonterede dispensere til praktisk brug.
  • Dækker hele hovedet, som krævet af HACCP-processen
  • Ekstra komfort med dobbelt elastik for at sikre fremragende fastholdelse
  • Mulighed for at bruge farvekode til sporing
  • 12 g/m 2 stofvægt
Specifications
Materiale Polypropylen
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Design Type Clip Cap
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DA ISO 9001
Mængde 250 Pk.
Dimensioner (L x B) 40 x 55 cm
Inkluderer Kasketter og vægdispenser
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie