Beskrivelse
- Dækker hele hovedet, som krævet af HACCP-processen
- Ekstra komfort med dobbelt elastik for at sikre fremragende fastholdelse
- Mulighed for at bruge farvekode til sporing
- 12 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Design Type | Clip Cap |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 9001 |
| Mængde | 250 Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 40 x 55 cm |
| Inkluderer | Kasketter og vægdispenser |
| Til brug med (applikation) | Industriel, Laboratorie |