Få mere at vide
Vand, dobbeltdestilleret, pyrogenfri, Chem-Lab
Artikelnummer. p-8014439
Mængde:
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Artikelnummer. 11983084
Brand: Chem-Lab CL02.0208.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til laboratoriebrug. Vand, dobbeltdestilleret, pyrogenfri, Chem-Lab er blevet ultraoprenset for at fjerne bakterier, organiske og uorganiske partikler, vira, mineraler, salte og metaller, hos LF 5 <μS. Pakket i en steriliseret beholder for at bevare renheden.
Destilleret vand fremstilles ved at koge vand og derefter kondensere dampen til en ren beholder, hvilket efterlader faste forurenende stoffer. Dobbeltdestilleret vand giver et endnu højere niveau af rensning. Den fremstilles ved langsom kogning af den uforurenede kondenserede vanddamp fra en tidligere langsom kogning.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18.016g/mol
Gennemfiltreret LF< 5 μS
Behandling(er) Double-Distilled
Tæthed 1.00g/mL
Mængde 5 L
Fysisk form Væske