Få mere at vide
Vand, dobbeltdestilleret, pyrogenfri, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963345
Skift visning
Mængde:
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11963345 10 L 10 L
11983084 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11963345 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.0208.9010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Velegnet til laboratoriebrug. Vand, dobbeltdestilleret, pyrogenfri, Chem-Lab er blevet ultraoprenset for at fjerne bakterier, organiske og uorganiske partikler, vira, mineraler, salte og metaller, hos LF 5 <μS. Pakket i en steriliseret beholder for at bevare renheden.
Destilleret vand fremstilles ved at koge vand og derefter kondensere dampen til en ren beholder, hvilket efterlader faste forurenende stoffer. Dobbeltdestilleret vand giver et endnu højere niveau af rensning. Den fremstilles ved langsom kogning af den uforurenede kondenserede vanddamp fra en tidligere langsom kogning.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Formel vægt 18,016 g/mol
Gennemfiltreret LF< 5 μS
Behandling(er) Dobbeltdestilleret
Tæthed 1.00g/mL
Mængde 10 L
Fysisk form Væske