Få mere at vide
Metro™ Dobbelt-dyb qwikTRAK™ Mobile Unit Kits
Artikelnummer. 15906991
Skift visning
Bredde (engelsk):
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Metroseal Grøn Epoxy
Rustfrit stål
Tung polymer
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Bredde (engelsk) Hylde Slutte unitSize
15906991 21 tommer 21 tommer Rustfrit stål Hver
15936991 24 tommer 24 tommer Rustfrit stål Hver
15946991 24 tommer 24 tommer Tung polymer Hver
15976981 18 tommer 18 tommer Rustfrit stål Hver
15916991 24 tommer 24 tommer Chrome Hver
15986981 18 tommer 18 tommer Tung polymer Hver
15926991 24 tommer 24 tommer Metroseal Grøn Epoxy Hver
15996981 21 tommer 21 tommer Chrome Hver
15966981 18 tommer 18 tommer Metroseal Grøn Epoxy Hver
15956981 18 tommer 18 tommer Chrome Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15906991 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LBTM21S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15000.00 DKK
    13515.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1484.65 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sættet indeholder komponenter til reoler, der passer på skinner for øget mobilitet
  • Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ og MetroMax i™ reolsystemer
  • Sættet indeholder otte 74 tommer. (188 cm) høje stolper, fire hjul med V-rille; en central kanalhjulssamling i rustfrit stål, donut-kofangere, bindestangsbeslag og andet hardware
Ordreinfo
Bestil ét sæt pr. dobbelt-dybt system. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Mobil enhedssæt
Slutte Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ reolsystem
Inkluderer Otte 74 tommer høje stolper, fire hjul med V-riller, en central kanalhjulskonstruktion i rustfrit stål, donut-kofangere, bindestangsbeslag og andet hardware
Bredde (engelsk) Hylde 21 tommer
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) hylde 53 cm
Bredde (metrisk) 53 cm
Materiale Rustfrit stål