Beskrivelse
- Designet til at rengøre flade overflader og vanskelige hjørneområder med ultimativ kontrol og præcision
- Rustfri stålkomponenter er elektropolerede
- QDCCD - rustfrit stålramme til brug med QD rustfri stål universalhåndtag
- Drejeledsadapteren kan låses for balance mellem manøvredygtighed og præcision
- Adapterramme, dæksler og håndtag sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 4 x 10 tommer |
| Produkttype | Læg flad mopperamme |
| Farvekode | Hvid |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Dobbeltserie-covers CornerCleaner |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Polyethylen |