Få mere at vide
Micronova™ Dobbelt-coated liner tape
Shop alle Micronova produkter
Klæbende type:
Akryl
Gummi
Beskrivelse
- Produkttype: Liner Tape
- Materiale: Polyester
- Format: Dobbeltsidet
- Bredde: 2,5 cm (1 tommer)
- Længde: 33 m (36 yd.)
- Til brug med (Anvendelse): Renrumskontamineringskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 Certificeret Facility |
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Klarhed |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Tape |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Permanent og midlertidig tilknytning |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 048352-000 | Overensstemmelsescertifikat | 07/03/2025 | DCL-1TRH |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Micronova™ Dobbelt-coated liner tape >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion