Få mere at vide
Micronova™ Dobbelt-coated liner tape
Artikelnummer. 18821411 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Klæbende type:
Akryl
Gummi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type
18821411 Gummi
18811411 Akryl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18821411 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. DCL1TRL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12345.00 DKK
    11298.76 DKK / 36 ruller
    Spare 1046.24 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Double-Coated Liner Tape er en førsteklasses, højtydende, dobbeltsidet polyesterfilmtape til permanent og midlertidig fastgørelse i renrum.
  • Produkttype: Liner Tape
  • Materiale: Polyester
  • Format: Dobbeltsidet
  • Bredde: 2,5 cm (1 tommer)
  • Længde: 33 m (36 yd.)
  • Til brug med (Anvendelse): Renrumskontamineringskontrol
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Klæbende type Gummi
Farve Klarhed
Format Tape
Materiale Polyester
Produkttype Bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Skræl og forsegl applikationer igen
Latex fri Ja
Mængde 36 ruller/Cs. (Individuelt pakket)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.5 cm