Få mere at vide
Juchheim Laborgeraete™ Dobbelt Bosshead
Artikelnummer. 10179110
Højde (metrisk):
20 mm
30 mm
Inkluderer:
Lobeskruer til montering i hånden
Sikkerhedsskruer
Sikkerhedsskruer til fastgørelse i hånden
Artikelnummer. 10179110
Brand: Juchheim Laborgeraete™ 04810 S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbelt fatning af høj kvalitet lavet af formbart støbejern.
  • Holdbar på grund af robust formbart støbejern
  • Mulighed for sikkerhedsskruer til håndfastgørelse eller lapskruer til håndmontering
  • Fremstillet i Tyskland
Tekniske data
Materiale Hærdet støbejern
Højde (metrisk) 30 mm
Inkluderer Sikkerhedsskruer til fastgørelse i hånden