Få mere at vide
Sampling Systems™ Dobbelt sække - USP Klasse VI sterile skovle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17524706 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 17524706
Brand: Sampling Systems™ 9286H100S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SteriWare™ Ultra-udvalg af skovle i dobbeltposer er lavet af høj kvalitet USP klasse VI HDPE. Denne serie er ideel til krævende anvendelser såsom vaccinefremstilling, GMP og renrumsproduktion.
  • Vores udvalg af USP klasse VI-scoops fås i en række størrelser fra 25 ml til 1000 ml.
  • Denne premium-scoop-serie er i dobbelt sække.
  • Der bruges også en box liner, der giver et tredje lag beskyttelse.
  • Den er ideel til krævende anvendelser såsom vaccinefremstilling, GMP og renrumsproduktion.
  • Scoops har alle et ergonomisk håndtag og er nemme at bruge.
  • Den volumetriske form betyder, at specifikke volumener hurtigt kan måles.
  • Den flade base betyder, at de også sidder fladt, hvilket gør dem ideelle til brug med vægte og dekanteringspulver.
  • Enderne af scoop er tilspidsede, så det gør dem nemme at tømme.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC kompatibel HDPE.
  • HDPE er mere kemisk resistent end traditionelle PS-scoops.
  • Scoops overholder SAL 10 -6 .
  • Højkvalitets polymer af medicinsk kvalitet, som også er blevet uafhængigt testet til USP 661.
  • Scoopsene er udelukkende lavet i renrumsforhold med slutpakning udført i et klasse 10.000 renrum.
  • Hver scoop er 100% inspiceret før pakning
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Bredde (metrisk) 59 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 200 mm