Få mere at vide
Sampling Systems™ Dobbelt sække - USP Klasse VI PharmaScoops™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239868 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 17544696
Brand: Sampling Systems™ 9045H125S
Dobbelt sække PharmaScoops™ er lavet af høj kvalitet medicinsk USP Klasse VI HDPE. De fås i en række størrelser fra 125 ml til 1000 ml. Denne premium-serie er i dobbeltposer. Der bruges også en box liner, der giver et tredje lag beskyttelse.
  • Disse sterile scoops bruges almindeligvis til fremstilling og prøveudtagning af kosmetik, fødevarer og lægemidler.
  • Disse scoops har alle et ergonomisk håndtag, som er placeret højt oppe på kroppen for at holde hånden så langt væk fra pudderet som muligt.
  • Scoops er designet til at blive brugt direkte fra tasken.
  • Den dobbelte posering betyder, at yderposen kan fjernes, mens den går ind i renrummet, hvilket sikrer renheden inde i renrummet eller produktionsområdet.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC kompatibel HDPE.
  • HDPE har god kemikalieresistens og kan let genanvendes.
  • Tragterne steriliseres ved gammabestråling.
  • USP Klasse VI - Højkvalitets polymer af medicinsk kvalitet, som også er blevet uafhængigt testet til USP 661.
  • Scoopsene er udelukkende lavet i renrumsforhold med slutpakning udført i et klasse 10.000 renrum.
  • Hver scoop er 100% inspiceret før pakning.
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Materiale HDPE