Få mere at vide
Sampling Systems™ Dobbelt sække - USP Klasse VI PharmaScoops™
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Disse sterile scoops bruges almindeligvis til fremstilling og prøveudtagning af kosmetik, fødevarer og lægemidler.
- Disse scoops har alle et ergonomisk håndtag, som er placeret højt oppe på kroppen for at holde hånden så langt væk fra pudderet som muligt.
- Scoops er designet til at blive brugt direkte fra tasken.
- Den dobbelte posering betyder, at yderposen kan fjernes, mens den går ind i renrummet, hvilket sikrer renheden inde i renrummet eller produktionsområdet.
- Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC kompatibel HDPE.
- HDPE har god kemikalieresistens og kan let genanvendes.
- Tragterne steriliseres ved gammabestråling.
- USP Klasse VI - Højkvalitets polymer af medicinsk kvalitet, som også er blevet uafhængigt testet til USP 661.
- Scoopsene er udelukkende lavet i renrumsforhold med slutpakning udført i et klasse 10.000 renrum.
- Hver scoop er 100% inspiceret før pakning.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | HDPE |