Få mere at vide
Sampling Systems™ Dobbelt sække - USP Klasse VI PharmaScoops™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17534696 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 17534696
Brand: Sampling Systems™ 9045H1000S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbelt sække PharmaScoops™ er lavet af høj kvalitet medicinsk USP Klasse VI HDPE. De fås i en række størrelser fra 125 ml til 1000 ml. Denne premium-serie er i dobbeltposer. Der bruges også en box liner, der giver et tredje lag beskyttelse.
  • Disse sterile scoops bruges almindeligvis til fremstilling og prøveudtagning af kosmetik, fødevarer og lægemidler.
  • Disse scoops har alle et ergonomisk håndtag, som er placeret højt oppe på kroppen for at holde hånden så langt væk fra pudderet som muligt.
  • Scoops er designet til at blive brugt direkte fra tasken.
  • Den dobbelte posering betyder, at yderposen kan fjernes, mens den går ind i renrummet, hvilket sikrer renheden inde i renrummet eller produktionsområdet.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC kompatibel HDPE.
  • HDPE har god kemikalieresistens og kan let genanvendes.
  • Tragterne steriliseres ved gammabestråling.
  • USP Klasse VI - Højkvalitets polymer af medicinsk kvalitet, som også er blevet uafhængigt testet til USP 661.
  • Scoopsene er udelukkende lavet i renrumsforhold med slutpakning udført i et klasse 10.000 renrum.
  • Hver scoop er 100% inspiceret før pakning.
Spezifikation
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale HDPE
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt