Få mere at vide
Sampling Systems™ Dobbelt sække - USP Klasse VI flydende tragte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17594706 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst unitSize
17594706 50 mm Pakke med 50
17584706 100 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17594706 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 9370H50S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vores førsteklasses udvalg af flydende tragte er lavet af højkvalitets medicinsk USP Klasse VI HDPE. Den er ideel til krævende anvendelser såsom vaccinefremstilling, GMP , og renrumsproduktion.
  • De SteriWare™ Ultraudvalg af væsketragte fås i både 50 mm og 100 mm diameter.
  • Denne premium-tragtserie er i dobbeltposer.
  • Der bruges også en box liner, der giver et tredje lag beskyttelse.
  • Den er ideel til krævende anvendelser såsom vaccinefremstilling, GMP og renrumsproduktion.
  • Tragtene har alle en ergonomisk klap på siden, så det er nemt at håndtere dem rent.
  • Tragterne er designet til at blive brugt direkte fra posen.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC kompatibel HDPE.
  • HDPE har god kemikalieresistens og kan let genanvendes.
  • Tragterne steriliseres ved gammabestråling.
  • USP Klasse VI - Højkvalitets polymer af medicinsk kvalitet, som også er blevet uafhængigt testet til USP 661.
  • Renrum fremstillet - Tragterne er udelukkende fremstillet i renrumsforhold med slutpakning udført i et klasse 10.000 renrum.
  • Hver tragt er 100 % inspiceret før pakning.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 50 mm
Materiale HDPE