Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypton Soya Bouillon (TSB) på flaske med dobbelt pose
Artikelnummer. 17729448
Skift visning
Format:
Dbl pose borosilikatflaske
Dobbeltpose serumflaske
Cap Type:
PP plastik hætte m/ Teflon
Stop, Crimp tætning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Cap Type
17729448 Dobbeltpose serumflaske Stop, Crimp tætning
17739448 Dbl pose borosilikatflaske PP plastik hætte m/ Teflon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17729448 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R112751
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør sikker sterilitetstest med dobbelte flaskemedier for øget sikkerhed mellem miljøklasseskift.
Udfør sikker testning af sterilitet og mikrobielle grænser med Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) til test iht USP , JP og EU-regler og som en generel berigelsesbouillon til dyrkning og isolering af mikroorganismer. Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) er ideel til mikrobiologisk testning, der kræver yderligere emballage for sterilitetsbeskyttelse mellem miljøklasseskift.
Tilføje Remel Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) til din testrutine for sterilitet og mikrobielle grænser. Vores udvalg af validerede løsninger til det farmaceutiske mikrobiologiske laboratorium understøtter produktion og kvalitetssikring af sterile lægemidler, vacciner og bioteknologiske produkter. Fuldstændige løsninger, fuldstændig tillid:• Sikker emballage: i dobbelt pose før autoklavering for at bevare sterilitetsmediets integritet• Overensstemmende med lovgivningen: USP, JP og EU harmoniserede medier• Tilpasningsbar: en række tilgængelige påfyldningsvolumener, medier og flasketyper for at imødekomme dine prøvestørrelser og behov for ydeevnetest• Kvalitet garanteret: Analysecertifikater med hvert produceret parti• Nem at bruge: blot 'skræl og pop' poser for hurtig adgang til medieflasken• Multi-purpose medier: egnet til generel kvalitetstestning Tilpasselige formater og medietyper er tilgængelige. Spørg venligst. Et meget nærende alsidigt medium anbefales til almindelig laboratoriebrug. På grund af inkluderingen af både trypton og sojapepton vil mediet understøtte en frodig vækst af mange kræsne organismer uden tilsætning af serum. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Behage inquire.Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hætte farve Stop, Crimp tætning
Cap Type Stop, Crimp tætning
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Trypton Soya Bouillon (TSB) på flaske med dobbelt pose
Format Dobbeltpose serumflaske
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 100 mL