Få mere at vide
Dotriacontane, 98%
Artikelnummer. 11418087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418087 5 g 5g
11428087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11418087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17480.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450,88 g/mol
Dotriacontane anvendes som opløsningsmiddel til krystallisation af isotaktisk polypropylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dotriacontane anvendes som opløsningsmiddel til krystallisation af isotaktisk polypropylen
.
Opløselighed
Opløselig i varm toluen, diethylether, benzen og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-85-4
Molekylær formel C32H66
Molekylvægt (g/mol) 450.88
MDL nummer MFCD00009411
InChI nøgle QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC navn dotriacontane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dotriacontane
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Tæthed 0.812
Kogepunkt 300°C to 310°C
Mængde 5 g
Beilstein 1783260
Opløselighedsinformation Soluble in hot toluene,diethyl ether,benzene and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 450.88
Procent renhed 98%