Få mere at vide
Dotriacontane, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dotriacontane |
| CAS | 544-85-4 |
| Molekylær formel | C32H66 |
| MDL nummer | MFCD00009411 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.87 |
| Procent renhed | 98% |