Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dotriacontane |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 67 °C til 72 °C |
| Farve | Grå til hvid |
| Kogepunkt | 467 °C |
| Flammepunkt | 247 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)30CH3 |
| Vis mere |