Artikelnummer. 10162190
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10162190
25 g
Plastflaske
25g
10230743
5 g
Glasflaske
5g
10145203
100 g
Plastflaske
100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10162190
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
117690250
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
544-85-4
Molekylær formel
C32H66
Molekylvægt (g/mol)
450.88
MDL nummer
MFCD00009411
InChI nøgle
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID
11008
ChEBI
CHEBI:36020
IUPAC navn
dotriacontane
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Dotriacontane
Navn note
97%
Smeltepunkt
67°C to 72°C
Farve
Grå til hvid
Kogepunkt
467°C
Flammepunkt
247°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
97%
Emballage
Plastflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )3 0 CH3
Mængde
25 g
Opløselighedsinformation
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Formel vægt
450.86
Procent renhed
97%
Fysisk form
Shiny Flakes
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?