missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dotinurad, TRC

Artikelnummer. 30364208
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364208 1 mg
30365163 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2626751MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1285572-51-1
Molekylær formel C14H9Cl2NO4S
Molekylvægt (g/mol) 358.19
SMIL Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)N2CS(=O)(=O)c3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dotinurad
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO4S/c15-9-5-8(6-10(16)13(9)18)14(19)17-7-22(20,21)12-4-2-1-3-11(12)17/h1-6,18H,7H2
Formel vægt 356.9629
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.