Få mere at vide
Dothiepin, TRC
Artikelnummer. 30137844
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30137844 5 mg
30136395 10 mg
17913275 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137844 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD5365005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 113-53-1
Molekylær formel C19H21NS
Molekylvægt (g/mol) 295.44
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, Dibenzo[b,e]thiepin-δ11(6H),γ-propylamine, N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine, Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv., Dosulepin, Dosulepine, Dothep, Dothiepin, IZ 914, Prothiaden, Prothiadene
SMIL CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dothiepin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11-
Formel vægt 295.1395
Procent renhed >95%