Få mere at vide
Dothiepin Hydrochloride (Dosulepin Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463968
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463968 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463968 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0510.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dosulepin Hydrochloride
CAS 897-15-4
Analyt- eller komponentnavne Dosulepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC navn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 331.9
Mængde 1 ml
Formel vægt 331.1161 g/mol