Få mere at vide
Dothiepin Hydrochloride (Dosulepin Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dosulepin Hydrochloride |
| CAS | 897-15-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dosulepin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+; |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| Vis mere |