Få mere at vide
Dothiepin.HCl (cis/trans), Lipomed
Artikelnummer. 30458832
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30458832 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458832 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDOT1337HC50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Dothiepin.HCl (cis/trans)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dosulepin Hydrochloride
CAS 897-15-4
Analyt- eller komponentnavne Dosulepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N S . Cl H
Synonym Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC navn (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 331.9
Mængde 50 mg
Formel vægt 331.1161 g/mol