Få mere at vide
Dothiepin.HCl (cis/trans), 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30458083
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458083 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458083 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDOT1337HC1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Dothiepin.HCl (cis/trans), 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dosulepin Hydrochloride
CAS 897-15-4
Analyt- eller komponentnavne Dosulepin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N S . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC navn (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 331.9
Mængde 1 ml
Formel vægt 331.1161 g/mol