Få mere at vide
Dothiepin-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6) (cis/trans mixture), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (EZ)-Dosulepin-D6 (N,N-dimethyl-D6) Hydrochloride |
| CAS | 1276545-35-7 |
| Molekylær formel | C19 D6 H15 N S . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6 H)-ylidene-N,N-di(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride, Dothiepin-d6 hydrochloride, Dosulepin-d6 hydrochloride, Dothiepin-d6 (N,N-dimethyl-d6) HCl (cis/trans mixture), (EZ)-Dosulepin-D6 (N,N-dimethyl-D6) Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCC=C1c2ccccc2CSc3ccccc13)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.9397 |
| Formel vægt | 337.1538 g/mol |
| Vis mere |