Få mere at vide
DOTA-tris (t-Bu ester) (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DOTA-tris (t-Bu ester) |
| CAS | 137076-54-1 |
| Molekylær formel | C28H52N4O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, tris(1,1-dimethylethyl) ester, Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1-Carboxymethyl-4,7,10-tris(carbo[1,1-dimethyl]ethoxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane 2-[4,7,10-Tri[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetic acid, DOTA tri(tert-butyl) ester, DOTA(OBu-t)3 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H52N4O8/c1-26(2,3)38-23(35)19-30-12-10-29(18-22(33)34)11-13-31(20-24(36)39-27(4,5)6)15-17-32(16-14-30)21-25(37)40-28(7,8)9/h10-21H2,1-9H3,(H,33,34) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.73 |
| Formel vægt | 572.3785 |