Få mere at vide
DOTA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DOTA |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| Formel vægt | 404.1907 |
| Procent renhed | >95% |