Få mere at vide
Socorex™ Dosys Dispenserkanyle i rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,8 mm
1,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,8 mm |
| Produkttype | Dispenseringskanyle |
| Længde (metrisk) nål | 40 mm |