Få mere at vide
Socorex™ Dosys Dispenserkanyle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10282503
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,8 mm
1,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10282503 1,2 mm Hver
10039502 0,8 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10282503 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 370.1250
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 1,2 mm
Produkttype Dispenseringskanyle
Længde (metrisk) nål 50 mm