Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Premium to-rings automatisk sprøjte
Artikelnummer. 10602103
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10602103 1 til 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10602103 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 164.0510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Doser med fremragende reproducerbarhed ved hjælp af en korrosionsbestandig automatisk sprøjte med to ringhåndtag. Socorex™ Dosys™ Premium 2-rings automatisk sprøjte passer komfortabelt til begge hænder og kræver begrænset indsats for effektivt arbejde selv under lange dispenseringssessioner.
  • To-ring håndtag.
  • Selvgenfyldende automatisk sprøjte.
  • Aftageligt Luer lock ventilsystem.
  • Høj kemikalieresistens.
  • Korrosionsbestandig.
  • Optimal håndbalance og ergonomi.
  • Passer til begge hænder.
  • Kræver begrænset indsats.
  • Hurtig og pålidelig lydstyrkeindstilling.
  • Høj reproducerbarhed på grund af sikkerhedslåsemøtrik på en mikrometrisk skrue.
  • Højpræcisionsstempel i rustfrit stål.
  • Malet glas tønde.
  • Glat stempelvandring og tæthed uden O-ring.
  • Nem adskillelse for effektiv rengøring og udskiftning af dele om nødvendigt.
  • Autoklaverbar (undtagen beskyttende PVC-manchet).
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Inkluderer Sprøjte, 1M silikone tilførselsrør, synke, PVC beskyttelsesmanchet, aspiration, udluftnings- og doseringskanyler, reservedelesæt til ventil, betjeningsvejledning.
Produkttype Automatisk sprøjte, to-ring
Gradueringer 1 mL
Model- Dosys™ Premium 164
Mængde 1/stk.
Præcision <0,5 % til< 0,2 %
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Tilslutningstype Aftagelig Luer Lock
Uddannet Ja