Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Klassisk pistolgreb automatisk sprøjte
Artikelnummer. p-8481035
Volumen (metrisk):
0,025 til 0,3 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
5 til 20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10466902
Brand: Socorex™ 173.0510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Doser med fremragende reproducerbarhed ved hjælp af en automatisk sprøjte med pistolgreb. Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip automatisk sprøjte passer komfortabelt til begge hænder og kræver begrænset indsats for effektivt arbejde selv under lange dispenseringssessioner.
  • Pistolgreb.
  • Selvgenfyldende automatisk sprøjte.
  • Integreret, Luer lock ventilsystem.
  • Passer til begge hænder.
  • Kræver begrænset indsats.
  • Høj reproducerbarhed på grund af sikkerhedslåsemøtrik på en mikrometrisk skrue.
  • Højpræcisionsstempel i rustfrit stål.
  • Malet glas tønde.
  • Glat stempelvandring og tæthed.
  • Glastønde beskyttet af PVC-hylster (ikke autoklaverbar).
  • Nem adskillelse for effektiv rengøring og udskiftning af dele om nødvendigt.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Inkluderer Sprøjte, 1M silikone-tilførselsrør, synke, PVC-beskyttelsesmanchet, aspirations- og udluftningskanyler, reservedelesæt til ventil, betjeningsvejledning.
Produkttype Automatisk sprøjte, pistolgreb
Gradueringer 0.05 mL
Model- Dosys™ Klassisk 173
Mængde 1/stk.
Præcision <0,5 % til< 0,2 %
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja