Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Klassisk pistolgreb automatisk sprøjte
Artikelnummer. 10748064
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,025 til 0,3 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
5 til 20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10748064 0,5 til 5 ml Hver
10466902 1 til 10 ml Hver
10274462 5 til 20 ml Hver
10213782 0,025 til 0,3 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10748064 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 173.0505
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Doser med fremragende reproducerbarhed ved hjælp af en automatisk sprøjte med pistolgreb. Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip automatisk sprøjte passer komfortabelt til begge hænder og kræver begrænset indsats for effektivt arbejde selv under lange dispenseringssessioner.
  • Pistolgreb.
  • Selvgenfyldende automatisk sprøjte.
  • Integreret, Luer lock ventilsystem.
  • Passer til begge hænder.
  • Kræver begrænset indsats.
  • Høj reproducerbarhed på grund af sikkerhedslåsemøtrik på en mikrometrisk skrue.
  • Højpræcisionsstempel i rustfrit stål.
  • Malet glas tønde.
  • Glat stempelvandring og tæthed.
  • Glastønde beskyttet af PVC-hylster (ikke autoklaverbar).
  • Nem adskillelse for effektiv rengøring og udskiftning af dele om nødvendigt.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Inkluderer Sprøjte, 1M silikone-tilførselsrør, synke, PVC-beskyttelsesmanchet, aspirations- og udluftningskanyler, reservedelesæt til ventil, betjeningsvejledning.
Produkttype Automatisk sprøjte, pistolgreb
Gradueringer 0.5 mL
Model- Dosys™ Klassisk 173
Mængde 1/stk.
Præcision <0,5 % til< 0,2 %
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja