Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Klassisk pistolgreb automatisk sprøjte
Beskrivelse
- Pistolgreb.
- Selvgenfyldende automatisk sprøjte.
- Integreret, Luer lock ventilsystem.
- Passer til begge hænder.
- Kræver begrænset indsats.
- Høj reproducerbarhed på grund af sikkerhedslåsemøtrik på en mikrometrisk skrue.
- Højpræcisionsstempel i rustfrit stål.
- Malet glas tønde.
- Glat stempelvandring og tæthed.
- Glastønde beskyttet af PVC-hylster (ikke autoklaverbar).
- Nem adskillelse for effektiv rengøring og udskiftning af dele om nødvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Inkluderer | Sprøjte, 1M silikone-tilførselsrør, synke, PVC-beskyttelsesmanchet, aspirations- og udluftningskanyler, reservedelesæt til ventil, betjeningsvejledning. |
| Produkttype | Automatisk sprøjte, pistolgreb |
| Gradueringer | 0.05 mL |
| Model- | Dosys™ Klassisk 173 |
| Mængde | 1/stk. |
| Præcision | <0,5 % til< 0,2 % |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Tilslutningstype | Luer-lås |
| Vis mere |