Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Basic Pistol Grip automatisk sprøjte
Volumen (metrisk):
0,1 til 0,5 ml
0,3 til 2 ml
0,5 til 5 ml
Præcision:
<0,5 % til< 0,2 %
<0,6 % til< 0,4 %
<0,7 % til< 0,4 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pistolgreb.
- Automatisk sprøjte.
- Uden ventilsystem.
- Luer lock dyse.
- Passer til begge hænder.
- Kræver begrænset indsats.
- Høj reproducerbarhed på grund af sikkerhedslåsemøtrik på en mikrometrisk skrue.
- Højpræcisionsstempel i rustfrit stål.
- Malet glas tønde.
- Glat stempelvandring og tæthed.
- Glastønde beskyttet af PVC-hylster (ikke autoklaverbar).
- Nem adskillelse for effektiv rengøring og udskiftning af dele om nødvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Inkluderer | Sprøjte, PVC beskyttelseshylster, betjeningsvejledning. |
| Produkttype | Automatisk sprøjte, pistolgreb |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Model- | Dosys™ Grundlæggende 172 |
| Mængde | 1/stk. |
| Præcision | <0,5 % til< 0,2 % |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml |
| Uddannet | Ja |