Få mere at vide
Dosulepin Sulfon Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051988
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051988 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051988 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0510.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dosulepin Sulfon Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dosulepin Sulfone Hydrochloride
CAS 25659-71-6
Analyt- eller komponentnavne Dosulepin Sulfone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O2 S . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (E)-3-(5,5-Dioxidodibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride (9CI), 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, S,S-dioxide, hydrochloride, (E)-, Dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N,N-dimethyl-, 5,5-dioxide, hydrochloride, (E)- (8CI), Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv.
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2S.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-23(21,22)19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CS(=O)(=O)c3ccccc13
IUPAC navn (3E)-3-(5,5-dioxo-6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 363.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 363.9 g/mol