Få mere at vide
Dosulepin Sulfon Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Dosulepin Sulfon Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dosulepin Sulfone Hydrochloride |
| CAS | 25659-71-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dosulepin Sulfone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N O2 S . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (E)-3-(5,5-Dioxidodibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride (9CI), 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, S,S-dioxide, hydrochloride, (E)-, Dibenzo[b,e]thiepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N,N-dimethyl-, 5,5-dioxide, hydrochloride, (E)- (8CI), Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO2S.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-23(21,22)19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+; |
| SMIL | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CS(=O)(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (3E)-3-(5,5-dioxo-6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid |
| Vis mere |