missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dosulepin Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Dosulepin Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dosulepin Hydrochloride |
| CAS | 897-15-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dosulepin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+; |
| SMIL | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC navn | (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?