Få mere at vide
Dosulepin EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Dosulepin EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| CAS | 1531-77-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dosulepin Hydrochloride Imp. B (EP), Dosulepin Imp. B (EP), Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one, Dosulepin Hydrochloride Impurity B, Dosulepin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| SMIL | O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-one |
| Vis mere |