Få mere at vide
KARTELL DOSIPET S
Artikelnummer. 10020263
Volumen (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10020263
Brand: KARTELL 8307000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dosipet S er en serie af justerbare volumen gentagne doseringsapparater. De er lavet af materialer af høj kvalitet, der sikrer en betydelig mekanisk og kemisk modstandsdygtighed.
  • Nyttig til dosering af koncentrerede syrer, polære og ikke-polære opløsningsmidler.
  • Komponenter og samling af høj kvalitet gør denne serie til det ideelle valg til måling af organiske polære og ikke-polære opløsningsmidler, herunder halogenerede opløsningsmidler, og koncentrerede mineralsyrer, herunder særligt flygtige syrer som salpeter- og trifluoreddikesyrer.
  • Derudover kan de bruges med peroxider, saltsyre og svovlsyre.
  • Den leveres med et borosilikatglasstempel.
  • Reagenserne kommer kun i kontakt med dele lavet af PTFE
  • Præcis og hurtig lydstyrkejustering ved hjælp af den analoge skyder
  • Præcis gradueret skala for at sikre reproducerbarhed af de dispenserede mængder
  • Intet tab af reagens ved fjernelse af luft eller påfyldning
  • Dispensering uden at der dannes bobler
  • Stemplet overfører væsken fuldstændigt ved hver bevægelse
  • Total genvinding af væsken i udledningsrøret ved at dreje leveringsspidsen 180°
  • Autoklaverbar ved +121 °C i 20 minutter
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,06 ml
Produkttype Dosipet S
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Ingen
Farve Hvid
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise Analog
Inkrementer 0.20 mL
Volumen (engelsk) 0,34 oz.