Få mere at vide
Kartell™ Dosipet B
Volumen (metrisk):
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0,5 ml
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dosipet 25 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE mærket / IVD certificeret |
| Oversigt | GL45 trådstørrelse |
| Volumen (metrisk) | 2,5 til 25 ml |
| Inkluderer | 3.3 Borosilikatglascylinder og PTFE-stempel |
| Inkrementer | 0,5 ml |
| Model- | Dosipet 25 |