Få mere at vide
Kartell™ Dosipet B
Artikelnummer. 13191104
Volumen (metrisk):
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0,5 ml
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13191104
Brand: Kartell™ 8302500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser løsninger nøjagtigt og effektivt. Kartell™ Dosipet B kan bruges med næsten alle typer vandopløsninger og er udstyret med cylinder og stempel.
Dosipet 25 ml
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE mærket / IVD certificeret
Oversigt GL45 trådstørrelse
Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml
Inkluderer 3.3 Borosilikatglascylinder og PTFE-stempel
Inkrementer 0,5 ml
Model- Dosipet 25