Få mere at vide
Kartell™ Dosipet B
Artikelnummer. 10172761
Volumen (metrisk):
2,5 til 25 ml
5 til 50 ml
Inkrementer:
0,5 ml
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10172761
Brand: Kartell™ 8305000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser løsninger nøjagtigt og effektivt. Kartell™ Dosipet B kan bruges med næsten alle typer vandopløsninger og er udstyret med cylinder og stempel.
  • Kan bruges med alle typer vandopløsninger
  • Må ikke bruges sammen med opløsning, der indeholder flussyre
  • Præget af en høj grad af bekvemmelighed og pålidelighed
  • Udstyret med en 3,3 borosilikatglascylinder og PTFE-stempel
Tekniske data
Produkttype Dosipet 50
Certificeringer/compliance CE mærket / IVD certificeret
Oversigt GL45 trådstørrelse
Volumen (metrisk) 5 til 50 ml
Til brug med (applikation) Vandopløsningstype
Inkluderer 3.3 Borosilikatglascylinder og PTFE-stempel
Inkrementer 1 ml
Model- Dosipet 50
Mængde Pakke m. 1 stk.
Trådstørrelse GL 45