Få mere at vide
KARTELL DOSIPET B
Artikelnummer. p-200004221
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10335971
Brand: KARTELL 8300200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dosipet B er en serie af justerbare volumen gentagne doseringsapparater. De er lavet af materialer af høj kvalitet, der sikrer en betydelig mekanisk og kemisk modstandsdygtighed.
  • Til universel brug; ideel til brug med reagens med gennemsnitlig aggressivitet.
  • Den kan bruges med alle typer vandopløsninger (undtagen dem, der indeholder flussyre), der er præget af en høj grad af bekvemmelighed og pålidelighed. Den er udstyret med en 3,3 borosilikatglascylinder og PTFE-stempel.
  • Præcis og hurtig lydstyrkejustering ved hjælp af den analoge skyder
  • Præcis gradueret skala for at sikre reproducerbarhed af de dispenserede mængder
  • Intet tab af reagens ved fjernelse af luft eller påfyldning
  • Dispensering uden at der dannes bobler
  • Stemplet overfører væsken fuldstændigt ved hver bevægelse
  • Total genvinding af væsken i udledningsrøret ved at dreje leveringsspidsen 180°
  • Autoklaverbar ved +121 °C i 20 minutter
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,012 ml
Produkttype Dosipet B
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Kanaler 1
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Vise Analog
Inkrementer 0.05 mL
Volumen (engelsk) 0,08 oz.