Få mere at vide
Miele Professional™ Doseringssystem
Artikelnummer. 15480575 Shop alle Miele produkter
:
kabinet; med 2 udtræksskuffer til 3 x 5 l dunke hver
Artikelnummer. 15480575
Brand: Miele Professional™ 10087330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Doseringsskab PG 8596 (AW) til opbevaring af proceskemikalier og doseringsmoduler
  • 2 udtræksskuffer til 3 x 5 l dunke hver
  • Indvendige mål: H 285-690, B 250, T 425-555 mm
  • Per niveau 2 modtagemuligheder for hver doseringsmodul
  • Reservoir muliggør bedre tømning af beholderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PG 8596 Doseringsskab
Produkttype Dispenseringssystem
Farve Lotus hvid
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Dybde (metrisk) 600 mm
Højde (metrisk) 835 mm
Bredde (metrisk) 300 m