Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Doseringstragt
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
Beskrivelse
- Systemindhold og reservedele til envejsreaktions-/destillationsenheder 6, 10, 20 l, LF 150
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Til brug med (udstyr) | 20 L reaktionsbeholder/destillationsenhed |
| Fællesnummer | NS 29/32 |