Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Doseringstragt
Beskrivelse
- Systemindhold og reservedele til envejsreaktions-/destillationsenheder 6, 10, 20 l, LF 150
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Til brug med (udstyr) | 6 og 10 L reaktionsbeholder/destillationsenhed |
| Fællesnummer | NS 29/32 |